Key Documents
GF08600194
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), rod, diam. 10 mm, L 1000 mm, condition semi-crystalline
Sinonimo/i:
ES307910
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 086-001-94
Lunghezza
1000 mm
Diametro
10 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)