Documenti fondamentali
GF08085359
Aluminum-nickel alloy, Al98.5Ni1.5
500mm rod, 14mm diameter
Sinonimo/i:
AL297940
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 080-853-59
L × diam.
500 mm × 14 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)