Key Documents
GF07441163
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti90Al6V4
foil, 50 x 50mm, 1.0mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
TI010500
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil (annealed)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 074-411-63
Misura × spessore
50 mm × 50 mm × 1.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)