Key Documents
GF06746463
Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36
20m wire, 0.6mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
FE025360
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 067-464-63
L × diam.
2000 m × 0.1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)