Documenti fondamentali
GF06203483
Polyoxymethylene - Homopolymer
(acetal - homopolymer POMH), sheet, thickness 10 mm, size 300 × 300 mm
Sinonimo/i:
OX313080
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 062-034-83
Misura
300 × 300 mm
Spessore
10 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)