GF05817494
Gold-tin alloy, Au80Sn20
0.1m wire, 0.5mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
AU065140
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 058-174-94
L × diam.
0.1 m × 0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)