Documenti fondamentali
GF05439113
Stainless Steel - 17-4PH alloy, FeCr17Ni4
200mm rod, 16mm diameter
Sinonimo/i:
FL017925
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 054-391-13
L × diam.
200 mm × 16 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)