Documenti fondamentali
GF05126598
Polyethylene Naphthalate
(PEN), film, thickness 0.075 mm, size 150 × 150 mm, condition biaxially oriented
Sinonimo/i:
ES361075
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 051-265-98
Misura
150 × 150 mm
Spessore
0.075 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)