Documenti fondamentali
GF05101636
Molybdenum high temperature alloy tzm, Mo99Ti0.5Zr0.1
foil, 4mm disks, 0.125mm thickness, as rolled
Sinonimo/i:
MO010250
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil (disks - as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 051-016-36
Misura × spessore
4 mm × 0.125 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)