Documenti fondamentali
GF05029499
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
200mm tube, 6.35mm outside diameter, 0.25mm wall thickness, 5.85mm inside diameter, as drawn
Sinonimo/i:
FE047650
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 050-294-99
L × spess. parete
200 mm × 0.25 mm
D.E. × D.I.
6.35 mm × 5.85 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)