GF04529538
Platinum
foil, 50x50mm, thickness 0.125mm, as rolled, 99.99+%
Sinonimo/i:
Platinum, PT000250
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.99%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 045-295-38
Resistività
10.6 μΩ-cm, 20°C
Lungh. × largh. × spess.
50 mm × 50 mm × 0.125 mm
P. ebollizione
3827 °C (lit.)
Punto di fusione
1772 °C (lit.)
Densità
21.45 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Pt]
InChI
1S/Pt
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)