GF04148265
Cadmium
lump, 5 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99.99+%
Sinonimo/i:
CD006110
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.99%
Stato
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 041-482-65
Resistività
7.27 μΩ-cm, 22°C
Peso
100 g
Dimensione max. pezzetti
5 mm
P. ebollizione
765 °C (lit.)
Punto di fusione
320.9 °C (lit.)
Densità
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cd]
InChI
1S/Cd
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF04148265-1EA | 4061821113603 |