Key Documents
GF04098168
Polyetheretherketone
(PEEK), granule, 6 mm nominal granule size, weight 200 g
Sinonimo/i:
EK306300
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 040-981-68
Peso
200 g
Dimensione nominale granuli
6 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)