Documenti fondamentali
GF03892316
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 25mm disks, 0.05mm thickness, as rolled - condition c, precipitation hardenable
Sinonimo/i:
FE280290
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Descrizione
condition c (precipitation hardenable)
Forma fisica
foil (disks - as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 038-923-16
Misura × spessore
25 mm × 0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)