GF02730484
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 6mm disks, 0.2mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FF210320
About This Item
Forma fisica
annealed
foil (disks)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 027-304-84
Misura × spessore
6 mm × 0.2 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)