Documenti fondamentali
GF02373869
Lanthanum
lump, 25 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99%
Sinonimo/i:
LA006100
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
La
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141607
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99%
Forma fisica
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 023-738-69
Resistività
54 μΩ-cm
Peso
50 g
Dimensione max. pezzetti
25 mm
P. eboll.
3464 °C (lit.)
Punto di fusione
920 °C (lit.)
Densità
6.19 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[La]
InChI
1S/La
FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)