GF02225102
Stainless steel - AISI 304l
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%, thickness 3.0 mm, size 25 × 25 mm
Sinonimo/i:
FA140550
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 022-251-02
Misura
25 × 25 mm
Spessore
3.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)