Documenti fondamentali
GF01933129
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), mesh, nominal aperture 100ám, size 250 × 250 mm, monofil diameter 70ám
Sinonimo/i:
ES308710
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
mesh
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 019-331-29
Misura
250 × 250 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)