GF01787946
Stainless steel - AISI 304l
wire, Fe/Cr18%/Ni 10%, 0.5 mm diameter, length 100 m, temper hard
Sinonimo/i:
FA145116
About This Item
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 017-879-46
Lunghezza
100 m
Diametro
0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)