GF01180066
Cellulose Acetate Butyrate
(CAB), sheet, thickness 0.762 mm, size 100 × 100 mm, condition light-control sheet
Sinonimo/i:
AC303075
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 011-800-66
Misura
100 × 100 mm
Spessore
0.762 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF01180066-10EA | 4061825041179 |
GF01180066-5EA | 4061825041209 |
GF01180066-1EA | 4061825041186 |
GF01180066-2EA | 4061825041193 |