GF00767987
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), film, thickness 0.5 mm, L 0.5 m
Sinonimo/i:
ET301400
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 007-679-87
Lunghezza
0.5 m
Spessore
0.5 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF00767987-1EA | 4061825081892 |