GF00049351
Silver
rod, 500mm, diameter 1.0mm, as drawn, 99.95+%
Sinonimo/i:
Silver, AG007902
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.95%
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 000-493-51
Resistività
1.59 μΩ-cm, 20°C
Lungh. × spessore
500 mm × 1.0 mm
P. ebollizione
2212 °C (lit.)
Punto di fusione
960 °C (lit.)
Densità
10.49 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Ag]
InChI
1S/Ag
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF00049351-1EA | 4061825345635 |
GF00049351-2EA | 4061829503659 |