DWKWGW540PML
Azlon Multi-Lingual Unvented Wash Bottles
label, I.M.S (in EN, FR, DE, ES), capacity 500 mL
Sinonimo/i:
WGW540PML
About This Item
Caratteristiche
label I.M.S (in EN, FR, DE, ES)
Confezionamento
pkg of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Azlon WGW540PML
Capacità
500 mL
Applicazioni
Ideal for IMS dispensing within the laboratory
Caratteristiche e vantaggi
Multilingual with solvent labels including all new globally harmonised symbols, NFPA diamond, risk phrases and safety information
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)