Documenti fondamentali
DWKWGW530PML
Azlon Multi-Lingual Unvented Wash Bottles
label, Water (in English, French, Spanish), capacity 250 mL
Sinonimo/i:
WGW530PML
About This Item
Codice UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.43
Caratteristiche
label Water (in English, French, Spanish)
Confezionamento
pkg of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Azlon WGW530PML
Capacità
250 mL
Applicazioni
Ideal for water dispensing within the laboratory
Caratteristiche e vantaggi
Multilingual with solvent labels including all new globally harmonised symbols, NFPA diamond, risk phrases and safety information
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)