Documenti fondamentali
DWKWGW232P
Azlon Square Shoulder Unvented Wash Bottles
wide-neck, low-density polyethylene bottle, yellow polypropylene closure, capacity 250 mL
Sinonimo/i:
WGW232P
About This Item
Codice UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.43
Materiali
low-density polyethylene bottle
wide-neck
yellow polypropylene closure
Confezionamento
pkg of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Azlon WGW232P
Capacità
250 mL
Applicazioni
Ideal for solvent and water dispensing within the laboratory
Caratteristiche e vantaggi
Precision jet tip for fine control
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)