DWKWGF532P
Azlon Pre-Labelled Narrow Neck Wash Bottles with jet-tip aperture
label, Methanol, low-density polyethylene bottle, capacity 250 mL
Sinonimo/i:
WGF532P
About This Item
Materiali
low-density polyethylene bottle
Caratteristiche
label Methanol
Confezionamento
pkg of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Azlon WGF532P
Capacità
250 mL
Applicazioni
Ideal for methannol dispensing within the laboratory
Caratteristiche e vantaggi
Slim design for comfortable handling and ease of use
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)