DWKWGF530P
Azlon Pre-Labelled Narrow Neck Wash Bottles with jet-tip aperture
label, Water, low-density polyethylene bottle, capacity 250 mL
Sinonimo/i:
WGF530P
About This Item
Codice UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.43
Materiali
low-density polyethylene bottle
Caratteristiche
label Water
Confezionamento
pkg of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Azlon WGF530P
Capacità
250 mL
Applicazioni
Ideal for water dispensing within the laboratory
Caratteristiche e vantaggi
Slim design for comfortable handling and ease of use
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
DWKWGF530P-5EA |