Documenti fondamentali
DWKWGF330P
Azlon Narrow Neck Sloped Shouldered Wash Bottles with jet-tip aperture
low-density polyethylene bottle, capacity 250 mL
Sinonimo/i:
WGF330P
About This Item
Codice UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.43
Materiali
low-density polyethylene bottle
Confezionamento
pkg of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Azlon WGF330P
Capacità
250 mL
Applicazioni
Ideal for solvent and water dispensing within the laboratory
Caratteristiche e vantaggi
Precision jet tip for fine control
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
DWKWGF330P-5EA