DWKCT0500P
Azlon Hexagonal Base PMP Cylinders with Molded Graduations
class B, capacity 500 mL
Sinonimo/i:
CT0500P
About This Item
Caratteristiche
class B
graduated
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Azlon CT0500P
Capacità
500 mL
Applicazioni
Suitable for the measurement and dispensing of liquids in the laboratory
Caratteristiche e vantaggi
Conform to ISO 6706
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)