DWKCT0250P
Azlon Hexagonal Base PMP Cylinders with Molded Graduations
class B, capacity 250 mL
Sinonimo/i:
CT0250P
About This Item
Codice UNSPSC:
41121805
NACRES:
NA.54
Caratteristiche
class B
graduated
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Azlon CT0250P
Capacità
250 mL
Applicazioni
Suitable for the measurement and dispensing of liquids in the laboratory
Caratteristiche e vantaggi
Conform to ISO 6706
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
DWKCT0250P-1EA |