Documenti fondamentali
DWKCPB2000P
Azlon Hexagonal Base Polypropylene Cylinders with Printed Graduations
class B, capacity 2000 mL , with +/20mL tolerance
Sinonimo/i:
CPB2000P
About This Item
Codice UNSPSC:
41121805
NACRES:
NA.54
Caratteristiche
class B
graduated
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Azlon CPB2000P
Capacità
2000 mL , with +/20mL tolerance
Applicazioni
Suitable for the measurement and dispensing of liquids in the laboratory
Caratteristiche e vantaggi
Conform to ISO 6706 with anti-suction designto prevent base sticking to wet surface
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)