Key Documents
DWKBWP1000AP
Azlon Polypropylene Wide Neck Round Bottles with Screw Cap
round amber polypropylene bottle, capacity 1000 mL
Sinonimo/i:
BWP1000AP
About This Item
Codice UNSPSC:
41121818
NACRES:
NB.43
Materiali
round amber polypropylene bottle
wide-neck
Confezionamento
pkg of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Azlon BWP1000AP
Capacità
1000 mL
Applicazioni
Ideal for a wide range of light sensitive liquid or powder applications
Caratteristiche e vantaggi
Autoclavable at 121°C and suitable for food contact applications
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)