Documenti fondamentali
DWKBWP0250PGRA
Azlon Polypropylene Graduated Wide Neck Round Bottle with Write-On Panel
screw cap, round translucent polypropylene bottle, capacity 250 mL
Sinonimo/i:
BWP0250PGRAD
About This Item
Codice UNSPSC:
41121818
NACRES:
NB.43
Capacità:
250 mL
Materiali:
round translucent polypropylene bottle
screw cap
wide-neck
Confezionamento:
pkg of 10 ea
Materiali
round translucent polypropylene bottle
screw cap
wide-neck
Confezionamento
pkg of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
Azlon BWP0250PGRA
Capacità
250 mL
Applicazioni
Ideal for a wide range of storage and preparation applications
Caratteristiche e vantaggi
Autoclavable at 121°C and suitable for food contact applications
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)