Documenti fondamentali
DWKBPM2000P
Azlon Tapered Beakers with Moulded Graduations
polypropylene, capacity 2000 mL
Sinonimo/i:
BPM2000P
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiali
polypropylene
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Azlon
Condizioni di stoccaggio
room temperature
assay range
accuracy: 200 mL
Capacità
2000 mL
Applicazioni
Excellent solution for measuring and dispensing laboratory solutions and reagents
Caratteristiche e vantaggi
Autoclavable at 121°C and complies with ISO 7056
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)