DWKBLP0150P
Azlon Polypropylene Wide Neck Round Bottles with Screw Cap
round translucent polypropylene bottle, capacity 150 mL
Sinonimo/i:
BLP0150P
About This Item
Codice UNSPSC:
41121818
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
round translucent polypropylene bottle
wide-neck
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pkg of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
Azlon BLP0150P
Capacità
150 mL
Descrizione generale
Featuring a leakproof, linerless cap design, AZLON® wide neck polypropylene bottles are easy to fill and autoclavable at 121°C.
Applicazioni
Ideal for management and storage of both liquid and powder samples
Caratteristiche e vantaggi
Suitable for food contact applications
Note legali
AZLON is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)