DWKBGS040
Azlon Polyamide Coated Steel Bottle Carrier
to hold, up to six 60mm diameter bottles
Sinonimo/i:
BGS040
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
to hold up to six 60mm diameter bottles
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Azlon BGS040
Categorie correlate
Applicazioni
For safely carrying laboratory bottles
Caratteristiche e vantaggi
Good heat and chemical resistance
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)