Documenti fondamentali
DWKBGE342P
Azlon Square Bottles
graduated, cap, Plug, translucent high-density polyethylene, capacity 2000 mL
Sinonimo/i:
BGE342P
About This Item
Codice UNSPSC:
41121818
NACRES:
NB.43
Materiali
translucent high-density polyethylene
Caratteristiche
cap Plug
graduated
Confezionamento
pkg of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Azlon
Capacità
2000 mL
Applicazioni
Ideal for storage of liquid and powder samples
Caratteristiche e vantaggi
Space saving square design
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)