Documenti fondamentali
DWKBGE240P
Azlon Square Bottles
graduated, cap, Plug, translucent high-density polyethylene, capacity 1000 mL
Sinonimo/i:
BGE240P
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Capacità:
1000 mL
Materiali:
translucent high-density polyethylene
Caratteristiche:
cap Plug
graduated
Confezionamento:
pkg of 5 ea
Materiali
translucent high-density polyethylene
Caratteristiche
cap Plug
graduated
Confezionamento
pkg of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Azlon
Capacità
1000 mL
Applicazioni
Ideal for storage of liquid and powder samples
Caratteristiche e vantaggi
Space saving square design
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)