Documenti fondamentali
DWK73662-18
KIMBLE® KIM-KAP® push cap
red polypropylene cap, cap diam. (18 mm)
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiali
red polypropylene cap
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
case of 1000 ea
Produttore/marchio commerciale
Kimble® 73662-18
Diam. tappo
(18 mm)
Descrizione generale
  • KIM-KAP polypropylene closures for culture tubes
  • Autoclavable
  • Color coded
Caratteristiche e vantaggi
• Autoclavable• Color coded
Note legali
KIM-KAP is a registered trademark of DWK LIFE SCIENCES LLC
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)