Key Documents
DWK63DP1005
Kimble® Disposable Pasteur Pipet
L 5.75 in., soda-lime glass
Sinonimo/i:
63DP1005
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
Materiali
soda-lime glass
Confezionamento
pkg of 800 ea
Produttore/marchio commerciale
Kimble® 63DP1005
Lunghezza
5.75 in.
Descrizione generale
These Pasteur-type pipets are intended for one-time use in the transfer of small volumes.
Applicazioni
Bacteriology, immunology, hematology, and serology
Caratteristiche e vantaggi
Removes risk of cross-contamination of high value specimens and laboratory reagents.
Note legali
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)