Key Documents
DWK63A53P
Kimble® Disposable Pasteur Pipet
L 5.75 in., Borosilicate glass/PTFE, Cotton-plugged
Sinonimo/i:
63A53P
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
Materiali
Borosilicate glass/PTFE
Caratteristiche
Cotton-plugged
Confezionamento
pkg of 1000 ea
Produttore/marchio commerciale
Kimble® 63A53P
Lunghezza
5.75 in.
Descrizione generale
These Pasteur-type pipets are intended for one-time use in the transfer of small volumes.
Applicazioni
Bacteriology, immunology, hematology, and serology
Caratteristiche e vantaggi
Removes risk of cross-contamination of high value specimens and laboratory reagents.
Note legali
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)