DWK293033508
Tamper-Proof Screw Caps For Wide Neck Square Bottles
neck Joints: (GL 60 H)
Sinonimo/i:
293033508
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
blue polypropylene screw cap
Giunto
Joints: neck (GL 60 H)
Confezionamento
pkg of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
293033508
Applicazioni
Sterile liquid transfer between containers, Liquid sampling into bottles from larger containers, Port assemblies for spinner flasks, and cell culture vessels,
Caratteristiche e vantaggi
for lime soda bottle GL 60
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)