Documenti fondamentali
DWK286218204
DURAN® silicone rubber seal
GL 32 neck, diam. × thickness (29 mm) (16 mm)
Sinonimo/i:
286218204
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiali
silicone seal
Confezionamento
case of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 286218204
diam. × spessore
(29 mm) (16 mm)
Raccordi
GL 32 neck
Descrizione generale
Suitable for PBT screw cap
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)