DWK261313609
DURAN® test tube
borosilicate glass, tube volume (35 mL), straight rim, tube diam. (25 mm) , External Thread
Sinonimo/i:
261313609
About This Item
Codice UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.17
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
Sterilità
sterile; autoclaved
Caratteristiche
graduations: no
Confezionamento
case of 50 ea
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 261313609
Diam. tubo
(25 mm) , External Thread
Volume provetta
(35 mL)
Descrizione generale
Thick-walled and therefore mechanically very resistant. With round bottom and beaded rim.
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)