Documenti fondamentali
DWK258524103
DURAN® Filter funnel
glass, flask volume (120 mL), porosity 1
Sinonimo/i:
258524103
About This Item
Codice UNSPSC:
41104925
NACRES:
NB.43
Materiali
glass
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 258524103
Diam. disco
120 mm
Diam. filtro
120 mm
Volume
(120 mL)
Dimensione pori
1 porosity
Capacità
1000 mL capacity
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)