Key Documents
DWK241933907
DURAN® Erlenmeyer flask with standard ground joint
flask capacity (300 mL), neck joint: ST/NS 29/32
Sinonimo/i:
241933907
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass 3.3 flask
flat
Giunto
joint: ST/NS neck29/32
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Caratteristiche
without cap
Confezionamento
case of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 241933907
Capacità pallone
(300 mL)
Descrizione generale
Tight closure due to standard ground joint. Fired-on, highly durable white print. Easy mixing due to conical form
Altre note
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)