DWK241933804
DURAN® Erlenmeyer flask with standard ground joint
flask volume (250 mL), neck joint: ST/NS 45/40
Sinonimo/i:
241933804
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass 3.3 flask
flat
Giunto
joint: ST/NS neck45/40
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Caratteristiche
without cap
Confezionamento
case of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 241933804
Volume
(250 mL)
Descrizione generale
Tight closure due to standard ground joint. Fired-on, highly durable white print. Easy mixing due to conical form
Altre note
Browse all Erlenmeyer flasks
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)