Documenti fondamentali
DWK213523802
Duran® Funnel Ribbed
Sinonimo/i:
213523802
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Confezionamento
pkg of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 213523802
Diam. imbuto
70 mm
Applicazioni
Decanting and filtration of liquids, The spillage of substances is avoided, Filtering, Boro 3.3
Caratteristiche e vantaggi
Due to its shape, it is suitable for liquid-solid filtration using round filter paper; Fired-on,
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)