Key Documents
DWK213113809
Duran® Crystallizing Dish
cylinder capacity 100 mL
Sinonimo/i:
213113809
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Descrizione
With Spout
Confezionamento
pkg of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 213113809
cylinder capacity
100 mL
Applicazioni
heating and cooling baths, crystallization, disposal by evaporation and sand baths for microscale experiments
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)