DWK209666
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 60 mL, polypropylene bottle, natural bottle, wide-mouth bottle, bottle diam. × H 39 mm × 88 mm, 28-410
Sinonimo/i:
209666
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Prodotti consigliati
Materiali
natural bottle
polypropylene bottle
wide-mouth bottle
Confezionamento
pkg of 72 ea
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® 209666
Diametro bottiglia × alt.
39 mm × 88 mm
Capacità
60 mL
applicazioni
PFAS testing
Caratteristiche e vantaggi
Superior double seal closure for leak resistance
Note legali
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
DWK209666-72EA |